Tisk…
VWR®, Biohazard Bags
Dodavatel: VWR Collection
129-0039EA 2280 CZK
129-0039 129-0040 129-0041 129-1563
VWR®, Biohazard Bags
Sáčky Jednorázové odpadní sáčky
Pevné pytle, ideální pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu, který je nutné nejprve autoklávovat. Dodává se kompletní s potřebnými těsnícími dráty. HDPE, tloušťka 100 µm, červená, s označením 'Biohazard'.
  • autoklávovatelné až do 121 °C
  • vysoce odolné proti protržení nebo propíchnutí
  • výrazně červená barva pro jednoduché rozeznání, vysoce viditelný text 'Biohazard' s příslušnou výstražnou značkou