Tisk…
VWR®, Pytle, biohazard PP
Dodavatel: VWR Collection
129-0037EA 3980 CZK
129-0037 129-0038
VWR®, Pytle, biohazard PP
Sáčky Jednorázové odpadní sáčky
Pevné pytle, ideální pro odstranění biologického nebezpečného odpadu, který musí být nejprve autoklávován. PP, 50 µm silné.
  • Autoklávovatelné do 135 °C
  • K dispozici s nebo bez ukazatele teploty
  • Užitečný text indikátoru teploty je před autoklávováním bílý, poté černý
  • Text „Obsah byl autoklávován“ označuje úspěšné autoklávování
  • Svítící červená pro snadné rozpoznání a dobře viditelný štítek „Biohazard“ s odpovídajícím výstražným štítkem
Sáčky jsou navrženy tak, aby vydržely namáhání bočních švů a jsou dostatečně pevné, aby udržely předměty v laboratoři.
The bags meet the requirements of the 480 g tensile strength test as described in ASTM D 299-94A.
Certifikace: Pytle splňují požadavky testu pro pevnost v tahu 480 g, který je popsán v normě ASTM D 299-94A.