Tisk…
VWR®, Pytle, biohazard PP
Dodavatel: VWR Collection
129-0024EA 3730 CZK
129-0024 129-0025 129-0027 129-1564
VWR®, Pytle, biohazard PP
Sáčky Jednorázové odpadní sáčky
Pevné pytle, ideální pro odstranění biologického nebezpečného odpadu, který musí být nejprve autoklávován. Pytel je uzavírán páskem, který umožňuje zvětšení objemu vaku a odvětrání při ochlazování. Odolné proti protržení a propíchnutí. Dostupné jako průhledný pytel bez teplotního indikátoru nebo v oranžové barvě s teplotním indikátorem.
PP, 50 µm silné, s potiskem „Biohazard“
  • autoklávovatelné až do 135 °C
  • užitečný teplotní indikační text 'Obsah byl autoklávován' je před procesem bílý a po průběhu sterilizace zčerná
  • vysoce viditelný text 'Biohazard' s příslušnou výstražnou značkou
The bags meet the requirements of the 165 g puncture inspection standard as described in ASTM D 709-98.
Certifikace: Pytle splňují požadavky standardního kontrolního vpichu 165 g, který je popsán v normě ASTM D 709-98.