Tisk…
VWR®, Pytle, autoklávovatelné, na bezpečný odpad
Dodavatel: VWR Collection
129-0022EA 9000 CZK
129-0022
VWR®, Pytle, autoklávovatelné, na bezpečný odpad
Sáčky Jednorázové odpadní sáčky
Pevné pytle, ideální pro odstranění bezpečného odpadu, který musí být nejprve autoklávován. PP, 50 µm, silnostěnné, průhledné, s místem pro umístění etikety.
  • autoklávovatelné až do 121 °C
  • vysoce odolné proti protržení a nárazu
  • speciálně svařované švy snižují riziko netěsností
The bags meet the requirements of the 165 g puncture inspection standard as described in ASTM D1709-98.
Certifikace: Vaky splňují požadavky standardního kontrolního vpichu 165 g, který je popsán v normě ASTM D1709-98.