Tisk…
VWR®, Pytle, biohazard
Dodavatel: VWR Collection
129-0030EA 6240 CZK
129-0030 129-0031 129-0032 129-1560 129-1561 129-1562
VWR®, Pytle, biohazard
Sáčky Jednorázové odpadní sáčky
Pevné pytle, ideální pro odstranění biologického nebezpečného odpadu, který musí být nejprve autoklávován. PP, 75 µm silné, červené, s potiskem 'Biohazard'.
  • Autoklávovatelné do 135 °C
  • Užitečný text indikátoru teploty je před autoklávováním bílý, poté černý
  • „Obsah byl autoklávován“ označuje úspěšné autoklávování
  • Svítící červená pro snadné rozpoznání a dobře viditelný štítek „Biohazard“ s odpovídajícím výstražným štítkem
Tyto tašky jsou schváleny DOT.