Tisk…
Multiple adapters
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05000222 05000414 05000444 05000111
LENZ05000222EA 913 CZK
LENZ05000222 LENZ05000414 271-2212 271-2211
Multiple adapters
Komponenty pro destilaci Adaptéry vícenásobné
DURAN® Borosilikátové sklo 3.3
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost poskytuje relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
Se dvěma standardními zemnícími zásuvkami 29/32 a jedním standardním zemnicím 29/32 kuželem. Boční krk skloněný nahoru pod úhlem 105°.