Tisk…
VWR®, Vložky do NZ - redukce
Dodavatel: VWR Collection
201-0052EA 494 CZK
201-0052 201-0053 201-0054 201-0055 201-0056 201-0057 201-0058 201-0059 201-0060 201-0061
VWR®, Vložky do NZ - redukce
Adaptéry Adaptéry s kónickým zábrusů
PTFE, pevné stěny.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • těsní plyny i kapaliny a je odolná vakuu
  • odolává teplotám od −200 do +280 °C
Pro beztukové spojení dvou různých velikostí broušených spojů; do analýzy se nemohou dostat žádné zbytky maziva. Robustní konstrukce s rukojetí a těsnicími kroužky, které zabraňují zadření broušených spojů a poskytují velmi dobré utěsnění.