Tisk…
Dehydratovaná kultivační média VWR®, MediaBag T v sáčcích
Dodavatel: VWR Chemicals
7794.05000
7701.20000EA 39750 CZK
7701.20000 7701.05000 7701.10000 7704.10000 7701.03000 7702.03000 7702.05000 7702.10000 7702.20000 7701.15000 7791.20000 7794.05000 7791.15000 7716.20000 7712.05000 7704.05000 710-2062 710-2063 710-2064 710-2065 710-2066
Dehydratovaná kultivační média VWR®, MediaBag T v sáčcích
Média mikrobiologická Připravená mikrobiologická média
Sáčky s kultivačními médii typu T (tube bag) jsou naplněny předváženým množstvím granulovaného kultivačního média. K přívodní trubičce sáčku asepticky připojte pomocí spojky filtrační jednotku s filtrem 0,2 µm. Přes filtrační systém přidejte do sáčku sterilizovanou vodu při zachování aseptických podmínek. Po naplnění ochraňte vstupní trubičku do sáčku červenou zátkou.