Tisk…

3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

D26202-100G D26202-25G
SIALD26202-100GEA 15900 CZK
SIALD26202-100G SIALD26202-25G
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole, Sigma-Aldrich®
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₂H₅N₅
Bod varu: 425 °C (1013 hPa)
Bod tání: 205 °C
MDL Number: MFCD00005233
CAS číslo: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR