Tisk…
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: DPH, 1,6-Diphenylhexa-1,3,5-triene, (6-Phenylhexa-1,3,5-trien-1-yl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
D208000-1G D208000-5G
SIALD208000-1GEA 1950 CZK
SIALD208000-1G SIALD208000-5G
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene, Sigma-Aldrich®
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
Used an alternative to Nile red for fluorescent detection of lipid droplets
Vzorec: (C₆H₅)CHCHCHCHCHCH(C₆H₅)
MW: 232.33
Bod varu: 351
Bod tání: 204…205 °C
Hustota: 1.075 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004793
CAS číslo: 1720-32-7
EINECS: 217-011-3