Tisk…
Boron trifluoride - methanol complex 14% in methanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
B1252-100ML B1252-1L B1252-250ML B1252-500ML B1252-5ML
SIALB1252-100MLEA 2990 CZK
SIALB1252-100ML SIALB1252-1L SIALB1252-250ML SIALB1252-500ML SIALB1252-5ML
Boron trifluoride - methanol complex 14% in methanol, Sigma-Aldrich®
Boron trifluoride - methanol complex
Vzorec: CH₄BF₃O
MW: 99.85 g/mol
Hustota: 1.222
MDL Number: MFCD00071635
CAS číslo: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
UN: 3286
ADR: 3 II