4-Amino-4H-1,2,4-triazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Amino-1,2,4-triazole, 1,2,4-Triazol-4-ylamine, 4H-1,2,4-Triazol-4-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
A81803-100G
A81803-25G
A81803-5G
SIALA81803-100GEA
21130
CZK
SIALA81803-100G
SIALA81803-25G
SIALA81803-5G
4-Amino-4H-1,2,4-triazole, Sigma-Aldrich®
4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Vzorec:
C₂H₄N₄ MW: 84,08 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003099 CAS číslo: 584-13-4 EINECS: 209-533-5 |