Tisk…

3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 3-Amino-1,2,4-triazole, Amitrole, 3-Amino-1H-1,2,4-triazole

M-Clarity™ quality level = MQ200

A8056-100G A8056-10G A8056-25G
SIALA8056-100GEA 8450 CZK
SIALA8056-100G SIALA8056-10G SIALA8056-25G
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Sigma-Aldrich®
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₂H₄N₄
MW: 84,08 g/mol
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 149…152 °C
Hustota: 1,138 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00053362
CAS číslo: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
Merck Index: 13,00489

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR