Tisk…
4-Amino-2-methylquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Aminoquinaldine, 2-Methylquinolin-4-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A79000-25G A79000-5G
SIALA79000-25GEA 3270 CZK
SIALA79000-25G SIALA79000-5G
4-Amino-2-methylquinoline, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Bod varu: 333 °C (1013 hPa)
Bod tání: 168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006759
CAS číslo: 6628-04-2
EINECS: 229-604-4