Tisk…
3-Iodo-4-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
659320-25G 659320-5G
SIAL659320-25GEA 10170 CZK
SIAL659320-25G SIAL659320-5G
3-Iodo-4-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
3-Iodo-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Bod tání: 95…97 °C
MDL Number: MFCD01320681
CAS číslo: 52488-29-6