Tisk…
4-terc-Oktylfenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
290823-1KG 290823-25G
SIAL290823-1KGEA 2160 CZK
SIAL290823-1KG SIAL290823-25G
4-terc-Oktylfenol, Sigma-Aldrich®
4-terc-Oktylfenol
Vzorec: C₁₄H₂₂O
Bod varu: 279…281 °C (1013 hPa)
Bod tání: 80…81 °C
Hustota: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 147 °C
MDL Number: MFCD00002368
CAS číslo: 140-66-9
EINECS: 205-426-2
UN: 2430
ADR: 8,III