Tisk…
Sodium diphenylamine-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
242969-25G 242969-5G
SIAL242969-25GEA 10950 CZK
SIAL242969-25G SIAL242969-5G
Sodium diphenylamine-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Sodium diphenylamine-4-sulphonate
Vzorec: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036468
CAS číslo: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397