Tisk…
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Amino-1,2,4-triazole, Amitrole, 3-Amino-1H-1,2,4-triazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14495.0100 8.14495.0500
8.14495.0100EA 1480 CZK
8.14495.0100 8.14495.0500
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Sigma-Aldrich®
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₂H₄N₄
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 149…152 °C
Hustota: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053362
CAS číslo: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00489
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 280 g/l (25 °C)
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 84.08 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 1.138 g/cm3 (20 °C)
pH 6.4 - 7.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C