Tisk…
Boron trifluoride - methanol complex 20% in methanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01663.0100 8.01663.0500 8.01663.0010
8.01663.0100EA 890 CZK
8.01663.0100 8.01663.0500 8.01663.0010
Boron trifluoride - methanol complex 20% in methanol, Sigma-Aldrich®
Boron trifluoride - methanol complex
Vzorec: CH₄BF₃O
MW: 99.85 g/mol
Hustota: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071635
CAS číslo: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Explosion Limit 5.5 %(V) Methanol
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C