Tisk…
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 mol/l in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.09193.0100 1.09193.0500
1.09193.0100EA 1800 CZK
1.09193.0100 1.09193.0500
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 mol/l in aqueous solution, Supelco®
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Vzorec: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00036428
CAS číslo: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)