Tisk…
Murexide, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06161.0005 1.06161.0025
1.06161.0005EA 2150 CZK
1.06161.0005 1.06161.0025
Murexide, Supelco®
Murexide
Vzorec: C₈H₈N₆O₆
MW: 284.19
Bod tání: 300
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012777
CAS číslo: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Merck Index: 13,06330
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1 g/l (20 °C)
Molar Mass 284.19 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 5 (1 g/l, H2O, 20 °C)