4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L12424.03
L12424.06
L12424.03EA
2210
CZK
L12424.03
L12424.06
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 394-59-2
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 70-72°/15mm
MDL No.: MFCD00052338
Vzorec:
C₉H₇F₃O Bod varu: 70…72 °C (15 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052338 CAS číslo: 394-59-2 |