3-Nitro-1H-1,2,4-triazole 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Nitro-1,2,4-1H-triazole, 3-Nitro-1,2,4-triazole
L06845.03
L06845.06
L06845.03EA
1480
CZK
L06845.03
L06845.06
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole 96%
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
Purity: 96%
CAS No.: 24807-55-4
Molecular Formula: C2H2N4O2
Formula Weight: 114.06
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 607167
Vzorec:
C₂H₂N₄O₂ Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009749 CAS číslo: 24807-55-4 EINECS: 246-468-1 |