8-Chloroquinaldine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20504.03
B20504.06
B20504.03EA
989
CZK
B20504.03
B20504.06
8-Chloroquinaldine ≥98%
8-Chloroquinaldine
Purity: 98%
CAS No.: 3033-82-7
Molecular Formula: C10H8ClN
Formula Weight: 177.63
Melting Point: 65-68°
Beilstein Reference: 119193
Vzorec:
C₁₀H₈ClN Bod tání: 65…68 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051764 CAS číslo: 3033-82-7 |