Tisk…
4-Amino-4H-1,2,4-triazole 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-1,2,4-triazole, 1,2,4-Triazol-4-ylamine, 4H-1,2,4-Triazol-4-amine
A17716.06 A17716.14 A17716.22
A17716.06EA 937 CZK
A17716.06 A17716.14 A17716.22
4-Amino-4H-1,2,4-triazole 99%
4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Purity: 99% CAS No.: 584-13-4 Molecular Formula: C2H4N4 Formula Weight: 84.08 Melting Point: 83-88° Beilstein Reference: 107563
Vzorec: C₂H₄N₄
MW: 84,08 g/mol
Bod tání: 83…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003099
CAS číslo: 584-13-4
EINECS: 209-533-5