1H-1,2,4-Triazole-3-thiol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Mercapto-1,2,4-triazole
A13120.06
A13120.14
A13120.22
A13120.06EA
1090
CZK
A13120.06
A13120.14
A13120.22
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol ≥98%
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol
Purity: 98%
CAS No.: 3179-31-5
Molecular Formula: C2H3N3S
Formula Weight: 101.13
Melting Point: 217-224°
Beilstein Reference: 107731
Vzorec:
C₂H₃N₃S Bod tání: 217…224 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005229 CAS číslo: 3179-31-5 EINECS: 221-656-6 |