1,2,4-Triazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
A11597.14
A11597.22
A11597.36
A11597.14EA
1280
CZK
A11597.14
A11597.22
A11597.36
1,2,4-Triazole ≥99%
1,2,4-Triazole
Purity: 99%
CAS No.: 288-88-0
Molecular Formula: C2H3N3
Formula Weight: 69.07
Flash Point: 158°(316°F)
Melting Point: 118-122°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 104767
Merck Reference: 14,9605
MDL No.: MFCD00005228
Vzorec:
C₂H₃N₃ MW: 69.07 Bod varu: 260 °C Bod tání: 118…122 °C Hustota: 1.394 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 158 °C (316 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005228 CAS číslo: 288-88-0 EINECS: 206-022-9 Merck Index: 12,09735 |