Tisk…
1-Ethylquinaldinium iodide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
A10584.22 A10584.14 A10584.06
A10584.22EA 16240 CZK
A10584.22 A10584.14 A10584.06
1-Ethylquinaldinium iodide ≥97%
1-Ethylquinaldinium iodide
Purity: 97% CAS No.: 606-55-3 Molecular Formula: C12H14IN Formula Weight: 299.16 Melting Point: 231° dec. MDL No.: MFCD00031829
Vzorec: C₁₂H₁₄IN
MW: 299,15 g/mol
Bod tání: 231 °C (rozkl.)
Hustota: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031829
CAS číslo: 606-55-3
EINECS: 210-120-7