Sodium diphenylamine-4-sulphonate ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41714.09
41714.04
41714.18
41714.09EA
4840
CZK
41714.09
41714.04
41714.18
Sodium diphenylamine-4-sulphonate ACS
Sodium diphenylamine-4-sulphonate
CAS No.: 6152-67-6
Molecular Formula: C12H10NNaO3S
Formula Weight: 271.27
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00036468
Redox indicator
Vzorec:
C₁₂H₁₀NNaO₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036468 CAS číslo: 6152-67-6 EINECS: 228-165-6 Merck Index: 13,07397 |