Tisk…
Sodium diphenylamine-4-sulphonate ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
423660010 423660050 423660500
ACRO423660010EA 916 CZK
ACRO423660010 ACRO423660050 ACRO423660500
Sodium diphenylamine-4-sulphonate ACS
Sodium diphenylamine-4-sulphonate
Vzorec: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036468
CAS číslo: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sensitivity (as indicator) passes test