Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
|
422251000
422255000
ACRO422251000EA
2020
CZK
ACRO422251000
ACRO422255000
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M vodný roztok
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Vzorec:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ Hustota: 1,006 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036428 CAS číslo: 14634-91-4 EINECS: 238-676-6 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark red Liquid |
Concentration | 0.024 to 0.026 M (w/v in water) |
Suitability | (for use as ind. for Fe) Passes test |