Tisk…
Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M in methanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
402761000 402765000 402760010
ACRO402761000EA 1130 CZK
ACRO402761000 ACRO402765000 ACRO402760010
Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M in methanol
Boron trifluoride - methanol complex
Vzorec: CH₄BF₃O
MW: 99.85 g/mol
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0.87 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00071635
CAS číslo: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
UN: 3286
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to amber Solution
Titration with NaOH 10 to 15 % w/v
Refractive index 1.5250 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %