Tisk…
Quinaldine red, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
377510050 377510250 377511000
ACRO377510050EA 2560 CZK
ACRO377510050 ACRO377510250 ACRO377511000
Quinaldine red, pure
Quinaldine red
Vzorec: C₂₁H₂₃IN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011968
CAS číslo: 117-92-0
EINECS: 204-221-5
Merck Index: 12,08230
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to green-black to dark blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies