Tisk…
1,2,3-Triazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
345480010 345480050 345480250
ACRO345480010EA 2090 CZK
ACRO345480010 ACRO345480050 ACRO345480250
1,2,3-Triazole 97%
1,2,3-Triazole
Vzorec: C₂H₃N₃
Bod varu: 203 °C (752 mmHg)
Bod tání: 23…25 °C
Hustota: 1,192 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014490
CAS číslo: 288-36-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %