Tisk…
2-Methyl-1-butene-3-yne 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methylbut-1-en-3-yne
336480100 336480500
ACRO336480100EA 3760 CZK
ACRO336480100 ACRO336480500
2-Methyl-1-butene-3-yne 98%
2-Methyl-1-butene-3-yne
Vzorec: C₅H₆
MW: 66.1
Bod varu: 32 °C
Bod tání: –113 °C
Hustota: 0.69 g/cm³
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008599
CAS číslo: 78-80-8
EINECS: 201-144-9
UN: 3295
ADR: 3 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %