Tisk…
3-Amino-1H-1,2,4-triazole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-1,2,4-triazole, Amitrole, 3-Amino-1H-1,2,4-triazole
264571000 264570100
ACRO264571000EA 5080 CZK
ACRO264571000 ACRO264570100
3-Amino-1H-1,2,4-triazole 95%
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₂H₄N₄
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 149…156 °C
Hustota: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053362
CAS číslo: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00489
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 156 °C
Titration with HClO4 ≥94 %