Tisk…

1,2,4-Triazole 99.5%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

139280050 139280250 139281000 139285000
ACRO139280050EA 692 CZK
ACRO139280050 ACRO139280250 ACRO139281000 ACRO139285000
1,2,4-Triazole 99.5%
1,2,4-Triazole
Vzorec: C₂H₃N₃
Bod varu: 260 °C (760 mmHg)
Bod tání: 119…122 °C
Hustota: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005228
CAS číslo: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 122 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.4 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR