Tisk…
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: DPH, 1,6-Diphenylhexa-1,3,5-triene, (6-Phenylhexa-1,3,5-trien-1-yl)benzene
117300010 117300050
ACRO117300010EA 1780 CZK
ACRO117300010 ACRO117300050
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene 98%
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
Vzorec: (C₆H₅)CHCHCHCHCHCH(C₆H₅)
MW: 232,33 g/mol
Bod varu: 351 °C (1013 hPa)
Bod tání: 199…203 °C
Hustota: 1,075 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004793
CAS číslo: 1720-32-7
EINECS: 217-011-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥97.5 %
Bromide (Br) ≤50 ppm
Sulfite (SO3) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Free chlorine ≤1 ppm (as Cl)
Ammonium (NH4) ≤3 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤1 ppm
Extractable organic subst (about 5 ppm) Passes test