Tisk…
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3,5-Diamino-1,2,4-triazole, Guanazole
112440250 112441000
ACRO112440250EA 3530 CZK
ACRO112440250 ACRO112441000
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole 98%
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₂H₅N₅
Bod varu: 425 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005233
CAS číslo: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 207 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %