4-Amino-4H-1,2,4-triazole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
104700250
104701000
ACRO104700250EA
3310
CZK
ACRO104700250
ACRO104701000
4-Amino-4H-1,2,4-triazole 99%
4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Vzorec:
C₂H₄N₄ Bod tání: 84 °C Bod vzplanutí: >149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003099 CAS číslo: 584-13-4 EINECS: 209-533-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |
UV | at 300 nm A: ≤0.005 |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |