Tritolyl phosphate (mixture of isomers), technická kvalita residue other tolyl phosphate isomers
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
422310250
422315000
422310025
ACRO422310250EA
1050
CZK
ACRO422310250
ACRO422315000
ACRO422310025
Tritolyl phosphate (mixture of isomers), technická kvalita residue other tolyl phosphate isomers
Tritolyl phosphate (mixture of isomeres)
Vzorec:
C₂₁H₂₁O₄P Bod varu: 265 °C (10 mmHg) Bod tání: –30 °C Hustota: 1,16 g/cm³ Bod vzplanutí: 234 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02102116 CAS číslo: 1330-78-5 EINECS: 215-548-8 UN: 2574 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09892 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5550 to 1.5600 (20°C, 589 nm) |
GC | 63 to 85 % (sum of Tritolyl phosphate-isomers) |