p,p,p-Tritolylphosphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14811.1000
8.14811.0250
8.14811.1000EA
4750
CZK
8.14811.1000
8.14811.0250
p,p,p-Tritolylphosphate, Sigma-Aldrich®
p,p,p-Tritolylphosphate
Vzorec:
C₂₁H₂₁O₄P Bod varu: 439 °C (1013 hPa) Bod tání: 77 °C Hustota: 1,247 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 230 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
78-32-0 EINECS: 215-548-8 UN: 2574 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 368.37 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure | 0.044 hPa (150 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.17 g/cm3 (20 °C) |
Viscosity kinematic | 70 mm2/s (25 °C) |