Tisk…
o,o,o-Tritolyl phosphate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tri-o-tolyl phosphate, o,o,o-Tricresyl phosphate, Tris(2-methylphenyl) phosphate, o,o,o-TCP
366461000 366465000 366460250
ACRO366461000EA 5370 CZK
ACRO366461000 ACRO366465000 ACRO366460250
o,o,o-Tritolyl phosphate 96%
o,o,o-Tritolyl phosphate
Vzorec: C₂₁H₂₁O₄P
MW: 368,37 g/mol
Bod varu: 410 °C (760 mmHg)
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1,2 g/cm³
Bod vzplanutí: 225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041906
CAS číslo: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09893
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %