Tisk…

Nitroterephthalic acid 99+%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Nitroterephthalic acid

129000250 129001000
ACRO129000250EA 3050 CZK
ACRO129000250 ACRO129001000
Nitroterephthalic acid 99+%
Nitroterephthalic acid
Vzorec: C₈H₅NO₆
MW: 211,13 g/mol
Bod tání: 270…272 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007141
CAS číslo: 610-29-7
EINECS: 210-217-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR