Tisk…
Nitroterephthalic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25043.06 B25043.14 B25043.22
B25043.06EA 1750 CZK
B25043.06 B25043.14 B25043.22
Nitroterephthalic acid ≥99%
Nitroterephthalic acid
Purity: 99% CAS No.: 610-29-7 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Melting Point: 270-272° MDL No.: MFCD00007141
Vzorec: C₈H₅NO₆
Bod tání: 270…272 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007141
CAS číslo: 610-29-7
EINECS: 210-217-4