Tisk…
9-Acetylanthracene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(9-Anthracenyl)acetone, 9-Anthryl methyl ketone, 1-(9-Anthracenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
A12607-25G A12607-5G
SIALA12607-25GEA 8660 CZK
SIALA12607-25G SIALA12607-5G
9-Acetylanthracene, Sigma-Aldrich®
9-Acetylanthracene
Vzorec: C₁₆H₁₂O
Bod varu: 374 °C (1013 hPa)
Bod tání: 82 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001259
CAS číslo: 784-04-3
EINECS: 212-315-2