Tisk…
9-Acetylanthracene 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L01278.06 L01278.14 L01278.PF
L01278.06EA 1600 CZK
L01278.06 L01278.14 L01278.PF
9-Acetylanthracene 96%
Purity: 96% CAS No.: 784-04-3 Molecular Formula: C16H12O Formula Weight: 220.27 Melting Point: 72-76° Beilstein Reference: 1370056
Vzorec: C₁₆H₁₂O
Bod varu: 374 °C (1013 hPa)
Bod tání: 72…76 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001259
CAS číslo: 784-04-3
EINECS: 212-315-2