Tisk…
Indole-4-carbaldehyd
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: 1H-Indole-4-carbaldehyde, Indole-4-carboxaldehyde
10007086-1 10007086-10 10007086-5 10007086-500
CAYM10007086-1EA 5800 CZK
CAYM10007086-1 CAYM10007086-10 CAYM10007086-5 CAYM10007086-500
Indole-4-carbaldehyd
Indole-4-carbaldehyd
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145.16
MDL Number: MFCD01632221
CAS číslo: 1074-86-8