6-Propyl-2-thiouracil, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine, 4-Propyl-2-thiouracil, 6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
P3755-100G
P3755-10G
P3755-25G
SIALP3755-100GEA
10170
CZK
SIALP3755-100G
SIALP3755-10G
SIALP3755-25G
6-Propyl-2-thiouracil, Sigma-Aldrich®
6-Propyl-2-thiouracil
Vzorec:
C₇H₁₀N₂OS MW: 170,24 g/mol Bod varu: 448 °C (1013 hPa) Bod tání: 215…218 °C |
MDL Number:
MFCD00006041 CAS číslo: 51-52-5 EINECS: 200-103-2 Merck Index: 12,08054 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...