Tisk…
4-Hydroxyphthalic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15091.06 A15091.14 A15091.22
A15091.06EA 3710 CZK
A15091.06 A15091.14 A15091.22
4-Hydroxyphthalic acid ≥98%
4-Hydroxyphthalic acid
Purity: 98% CAS No.: 610-35-5 Molecular Formula: C8H6O5 Formula Weight: 182.13 Melting Point: ca 190° dec. MDL No.: MFCD00013984
Vzorec: C₈H₆O₅
Bod varu: 386 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013984
CAS číslo: 610-35-5
EINECS: 210-221-6